주요 문서
FAP80553
Metals in fruit products
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
reference material
Quality Level
포장
pkg of 50 g
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)