주요 문서
FAP89036
Pesticides and PCBs in milk powder
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
reference material
Quality Level
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Bifenthrin, DDE-pp, Famoxadone, Fenvalerate, HCH-G (gamma hexachlorocyclohexane / lindane), Pendimethalin, Pyrazophos, PCB 52, PCB 153
Matrix Group: Dairy products and eggs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)