주요 문서
FAP89089
Total Volatile Basic Nitrogen in fish
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
reference material
Quality Level
제조업체/상표
Fera Science Ltd
Matrix
fish
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
관련 카테고리
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)
Matrix Group: Fish and Seafood
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)