기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery HS F5, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567513-U)
mobile phase: [A] water (10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid: [B] acetonitrile (v/v), (25:75, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.