주요 문서
G005044
GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Methyl Butyric Acid Ethyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DP
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-methyl butyric acid ethyl ester enantiomers
응용 분야
chemicals and industrial polymers
clinical
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)