기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 150 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min., constant
injection: 0.5 μL, 50:1 split
liner: 2 mm I.D., FocusLiner™ inlet liner
sample: EPA GRO Mix, 9 analytes at various concentrations in methanol (47577-U)
응용 분야
environmental
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
2-Methylpentane 1500 μg/mL
Benzene 500 μg/mL
2,2,4-Trimethylpentane 1500 μg/mL
n-Heptane 500 μg/mL
Toluene 1500 μg/mL
Ethylbenzene 500 μg/mL
m-Xylene 1000 μg/mL
o-Xylene 1000 μg/mL
1,2,4-Trimethylbenzene 1000 μg/mL
모두 보기 (9)
부속물
제품 번호
설명
가격
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.