Merck
G005266
US EPA Method TO-13: GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 10 °C/min to 340 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 330 °C 300 °C / 200 °C (source/quads)
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
injection: 1.5 μL, pulsed (25 psi until 0.2 min) splitless (0.75 min)
liner: 2 mm I.D. FocusLiner liner (2879601-U)
sample: 22 component TO-13 standard plus 5 internal standards at 500 ppb in hexane:ethyl ether (90:10)
응용 분야
environmental
industrial hygiene
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[e]pyrene
    Perylene
    Benzo[ghi]perylene
    Coronene
    모두 보기 (16)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)