주요 문서
G005609
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Astaxanthin
    Xanthophyll
    Zeaxanthin
    Lycopene
    α-Carotene
    β-Carotene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)