주요 문서
G005704
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53342-U)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express Hexyl-Phenyl for the efficient separation of furans as listed in ASTM method D5837-99.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)