추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C(O[C@@H]2[C@H](O)C[C@@](O)(C(O)=O)C[C@H]2OC(/C=C/C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=O)=O)=CC=C1O
InChI key
SDMADMBVKYOYQN-CSPRBKSFSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.