Merck
PHL22641
Deguelin
new
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(−)-Deguelin, (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
394.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChI key
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Inhibitor of activated Akt. Does not affect MAPK, ERK1/2, or JNK. Anticancer, chemoprotective agent.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deguelin
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)