주요 문서
PHL23759
Macamide B
new
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
N-Benzylhexadecanamide, Macamide 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H39NO
CAS Number:
Molecular Weight:
345.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC1=CC=CC=C1
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)