Merck
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
Beilstein:
774355
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
330.8 °F
Flash Point (°C)
166 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)