주요 문서
PHL80377
1-Caffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1-O-Caffeoylquinic acid, 1-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18O9
CAS Number:
Molecular Weight:
354.31
Beilstein:
3013403
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)O[C@@]2(C(O)=O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C2
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-16(15(23)24)6-11(19)14(22)12(20)7-16/h1-5,11-12,14,17-20,22H,6-7H2,(H,23,24)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI key
GWTUHAXUUFROTF-JUHZACGLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)