주요 문서
PHL80450
Eupalitin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Eupalitin 3-O-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H24O12
CAS Number:
Molecular Weight:
492.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
InChI key
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)