추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C=CC3=C2C[C@@H](C(C)(C)OC(/C(C)=C\C)=O)O3)C=C1
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)24-19(3,4)15-10-13-14(22-15)8-6-12-7-9-16(20)23-17(12)13/h5-9,15H,10H2,1-4H3/b11-5-/t15-/m0/s1
InChI key
JRIBPWOXWIRQOQ-GHAIFCDISA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.