추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]cc([c](c3ccc2O)=O)c4cc(c(cc4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C21H20O10/c22-6-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)15-12(24)4-2-9-16(26)10(7-30-20(9)15)8-1-3-11(23)13(25)5-8/h1-5,7,14,17-19,21-25,27-29H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
GARZMRVWLORUSR-VPRICQMDSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.