추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)O)OC)C
InChI
1S/C16H21NO4/c1-17-11-4-5-12(17)9-13(8-11)21-16(19)10-3-6-14(18)15(7-10)20-2/h3,6-7,11-13,18H,4-5,8-9H2,1-2H3
InChI key
OZKTVDIYALBSMA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.