추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@H]3CC[C@H]4[C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@H](CC6)[C@@H](CC[C@@H](OC7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([
InChI
1S/C60H102O29/c1-23(9-13-35(57(4,5)79)87-55-50(89-54-47(77)42(72)38(68)29(20-63)83-54)43(73)39(69)31(85-55)22-80-51-45(75)40(70)36(66)27(18-61)81-51)24-15-16-58(6)32-12-10-25-26(60(32,8)33(65)17-59(24,58)7)11-14-34(56(25,2)3)86-52-48(78)44(74)49(30(21-64)
InChI key
SQKPHECGTGXVQW-ANJHEPHVSA-N
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.