주요 문서
PHL84252
Protosappanin B
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
304.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1CC(Cc2c(cc(c(c2)O)O)c3c1cc(cc3)O)(O)CO
InChI
1S/C16H16O6/c17-7-16(21)6-9-3-13(19)14(20)5-12(9)11-2-1-10(18)4-15(11)22-8-16/h1-5,17-21H,6-8H2
InChI key
QRTYTQTVJQUCEP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)