주요 문서
PHL84467
5,6-Dehydro 7,8-dihydrokavain
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1[c](cc(cc1CCc2ccccc2)OC)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3
InChI key
OVXOWIKMOIVICB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)