Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
OC1=C(N2[C@]([C@]3([H])[C@](OCC=C4CN5C)([H])CC2=O)([H])[C@@]6(CC5)C(C[C@]34[H])=O)C6=CC=C1
InChI
1S/C22H24N2O4/c1-23-7-6-22-14-3-2-4-15(25)20(14)24-18(27)10-16-19(21(22)24)13(9-17(22)26)12(11-23)5-8-28-16/h2-5,13,16,19,21,25H,6-11H2,1H3/t13-,16-,19-,21-,22+/m0/s1
InChI key
ZMTYENXGROJCEA-LNKPQSDASA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.