주요 문서
PHL89677
Germacrone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.33
Beilstein:
2047453
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/C1)=C(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
InChI key
CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma pimpinella
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)