주요 문서
SU860142
Supelco
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white PTFE/blue silicone
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
O.D.
16 mm
직경 × 두께
16 mm × 1.7 mm
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)