Merck
Y0002398
Cabazitaxel acetone CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Cabazitaxel acetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H57NO14·C3H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
894.01
UNSPSC 코드:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
pharmaceutical primary standard
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)OC)C)OC)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C.O=C(C)C
InChI key
JXGFNOAMBPABCK-JVXKREHESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
포장
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
EP issued certificate and SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)