1022808
USP
2-Amino-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-Chloro-2-benzoylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
Beilstein:
475640
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
설명
API family: alprazolam
API family
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
제조업체/상표
USP
mp
96-98 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
InChI key
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Amino-5-chlorobenzophenone is a organic nonlinear optical material.
애플리케이션
It was used in the determination of chlordiazepoxide and mebeverine HCl using HPLC method.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
388.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
198 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.