Merck
1205003
USP
Diltiazem hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, CRD-401
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H26N2O4S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
450.98
Beilstein:
4228706
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
diltiazem
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)