1444285
USP
Mirtazapine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Desmethylmirtazapine, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, N-Demethylmirtazapine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17N3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.33
Beilstein:
3976057
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
pharmaceutical primary standard
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2
InChI key
FGLAMNFOHWVQOH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.