Merck
V800202
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
35-38%, Laboratory Reagent (LR)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Hydrochloric acid, LR, 35-38%
Grade
LR
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
제품 라인
Vetec
양식
liquid
농도
35-38%
pH
<1.0
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/L at 20 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)