뒤로
α-Amylase Inhibitor
Products
제품 카테고리
inhibitors (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
생물학적 소스
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
A1520
α-Amylase Inhibitor,
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase), ≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), lyophilized powder