뒤로
Micro Reaction Vessels, Clear Glass, Crimp Top
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
OD(mm)
용적(ml)
색상
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
27378
Micro Reaction Vessels, Clear Glass, Crimp Top,
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea