주요 문서
27378
Supelco
Micro Reaction Vessels, Clear Glass, Crimp Top
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass
특징
vial type crimp top
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
20 mm × 61 mm
구강 O.D.
20 mm
용적
5 mL
호환성
for use with 20mm crimp seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Crimp Top Micro Reaction Vessels require a 20 mm seal. This is not supplied with the product. Please order separately.
These products are manufactured without graduations on the glassware.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)