Dostarczanie leków
Dostarczanie leków to metoda lub proces podawania leków lub farmaceutyków i innych ksenobiotyków w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego u ludzi lub zwierząt. Różne technologie dostarczania leków są wykorzystywane do promowania efektów terapeutycznych w zamierzonym miejscu działania, przy jednoczesnym minimalizowaniu możliwych działań niepożądanych, poprzez wpływ na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i eliminację (ADME) związku leku.
Nagrodzone kategorie
Nasz odczynnik NanofabTx™, urządzenie mikroprzepływowe i zestawy do badań przesiewowych nanopolimerów są zoptymalizowane pod kątem szybkiej syntezy i kontroli nanocząsteczkowych preparatów do dostarczania leków o wysokiej żywotności komórek.
Zapewniamy szerokie portfolio hydrofilowych polimerów pogrupowanych według ich struktury chemicznej do zastosowań biomedycznych, katalizy, samoorganizacji i modyfikacji powierzchni.
Zachowaj płynność pracy dzięki naszej wyjątkowej ofercie wszechstronnych polimerów hydrofobowych, które wspierają adhezję, powlekanie, włókna, folie, adhezję, tworzywa sztuczne i zastosowania biomedyczne.
Oferujemy poli(glikol etylenowy) (PEG) i roztwory PEG różnych gatunków i mas cząsteczkowych w opakowaniach o różnej wielkości.
Postęp w medycynie i biotechnologii doprowadził do opracowania dużej liczby nowych kandydatów na leki, z których wiele zawodzi podczas oceny przedklinicznej z powodu ograniczonej biodostępności, słabej stabilności i niskiej rozpuszczalności. Systemy dostarczania leków (DDS) są szeroko badane i opracowywane w celu poprawy farmakokinetyki i farmakodynamiki środków terapeutycznych, aby umożliwić ich dostarczenie do miejsca docelowego w pożądanej dawce w odpowiednim czasie i tempie. Nowe DDS, takie jak nano- i mikrocząsteczki, plastry transdermalne, inhalatory, implanty zbiorników leków i koniugaty przeciwciał i leków, są opracowywane w celu zaspokojenia zaawansowanych potrzeb terapeutycznych, w tym kontrolowanego uwalniania, ukierunkowanego dostarczania, poprawy rozpuszczalności, aktywacji na żądanie i nowych dróg podawania (np. przezskórnych, ocznych, donosowych). Odpowiedni wybór DDS zależy od właściwości leku, pożądanej szybkości uwalniania, pożądanego miejsca działania i drogi podania.
Postępy w nanotechnologii znacznie poprawiły projektowanie leków, umożliwiając ukierunkowane, bezpieczne i skuteczne formulacje leków z nanocząsteczkami (NP). Systemy dostarczania nanonarkotyków wykazały ogromny potencjał w zakresie poprawy rozpuszczalności leków hydrofobowych, poprawy biodystrybucji i farmakokinetyki oraz zapewnienia preferencyjnej akumulacji w miejscu docelowym.
Systemy dostarczania nanonarkotyków mogą być zaprojektowane tak, aby leki były wchłaniane lub sprzężone z powierzchnią cząstek, zamknięte w rdzeniu lub rozpuszczone w matrycy cząstek. Nanocząsteczki zawierające leki mogą być dalej ukierunkowane na konkretne miejsce choroby poprzez wprowadzenie cząsteczek celujących na powierzchnię cząsteczki. Kilka nanonośników, takich jak liposomy, micele polimerowe, dendrymery, koniugaty polimer-lek, nanocząstki nieorganiczne i nanomateriały węglowe, zostało zastosowanych w formulacji dostarczania leków. Liposomy są najbardziej powszechnymi i dobrze zbadanymi nanonośnikami, podczas gdy nanocząstki polimerowe pojawiły się jako jedno z najbardziej innowacyjnych podejść do dostarczania leków. Zarówno naturalne, jak i biokompatybilne polimery syntetyczne są wykorzystywane do wytwarzania polimerowych nanocząstek dostarczających leki.Zapoznaj się z naszą platformą NanoFabTx™, aby uzyskać więcej informacji.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dostarczania leków. Zapoznaj się z ważnymi kwestiami dotyczącymi skuteczności enkapsulacji i pojemności ładunkowej.
- Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
- Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....
- Zobacz wszystkie (87)
Powiązane protokoły
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Postępuj zgodnie z tym protokołem redukcji DDT, aby zredukować wiązania dwusiarczkowe w oligonukleotydach modyfikowanych tiolami.
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com