Lepszy sposób na TEER
Woltomierz cyfrowy Millicell® ERS 3.0
Odkryj lepszy sposób na TEER
Millicell® ERS 3.0 usprawnia przechwytywanie danych dzięki intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika ulepszeniom. Osiągnij bardziej stabilne pomiary za pomocą samodzielnej sondy w studzience. Śledź swoje wyniki dzięki rejestracji danych napięcia lub rezystancji w czasie rzeczywistym.
Uprość analizę między dołkami i między eksperymentami za pomocą aplikacji opartej na chmurze. Uzyskaj spójne odczyty z niskim poziomem szumów, większą rozdzielczością i wysoką dokładnością. Zoptymalizuj eksperymenty z przezbłonową rezystancją elektryczną dzięki Millicell® ERS 3.0.
Nowe doświadczenie TEER
Millicell® ERS 3.0 oferuje funkcje upraszczające przechwytywanie danych i ulepszoną analizę.
- Intuicyjny ekran dotykowy
- Ergonomiczna sonda stojąca
- Rejestrowanie danych na urządzeniu i odejmowanie tła
- Opcja eksportu wyników przez sieć Ethernet lub dysk USB, lub przesyłania do chmury
- Zasilanie przewodowe lub akumulatorowe do użytku na stole lub w masce
- Regulowana elektroda, kompatybilna z formatami 6-, 12- i 24-dołkowymi z dodatkową sondą dla formatów 96-dołkowych
- Wbudowany czujnik do pomiaru i rejestracji temperatury nośnika
- Dodatkowa aplikacja w chmurze do wygodnej analizy i archiwizacji danych
- Zakres rezystancji 0 - 100 kΩ, z rozdzielczością 1 Ω
Powiązane produkty
Move up a TEER
Używasz Millicell® ERS-2? Być może nadszedł właściwy czas na modernizację urządzenia. Dowiedz się więcej o naszym programie modernizacji urządzeń Millicell® ERS.
Optymalizacja przepływu pracy.
Monitorowanie komórek
Używaj Millicell® DCI Digital Cell Imager do szybkiego, obiektywnego określania w naczyniu typowych parametrów hodowli komórkowej, w tym konfluencji, liczby komórek i morfologii
.
Zbieranie danych TEER
Przejdź na Millicell® ERS 3.0 dla szybkich, wiarygodnych danych TEER. Analizuj dane eksperymentalne w chmurze z dowolnego miejsca. Nasze podłączone przyrządy laboratoryjne obsługują łączność w celu uzyskania bardziej holistycznego obrazu zdrowia komórek, struktury monowarstwy i tworzenia barier w celu lepszej analizy.
Analiza wyników
Analizuj swoje dane eksperymentalne w chmurze Millicell® z dowolnego miejsca.
Powiązane zasoby techniczne
- Millicell® Cell Culture Inserts & Plates
Enhance cell culture with Millicell® inserts, plates, chamber slides, flasks. Achieve biologically relevant growth, choose hanging or standing inserts.