Potęga małego
Najmniejszy zautomatyzowany bioreaktor o wysokiej przepustowości
Nacisk na obniżenie kosztów produkcji zwiększa potrzebę poprawy wydajności i elastyczności procesów, co powoduje dalsze zainteresowanie technologią perfuzji. Podobnie jak w przypadku większości procesów, sukces jest określany na etapie ich opracowywania.
Mikrobioreaktor Mobius® Breez to zautomatyzowana, jednorazowa, perfuzyjna platforma do hodowli komórek o pojemności 2 ml, zaprojektowana w celu wspierania delikatnych, elastycznych i powtarzalnych procesów hodowli komórek. System jest w stanie przyspieszyć szereg zastosowań, takich jak rozwój linii komórkowych, badania przesiewowe i optymalizacja mediów oraz wczesne opracowywanie procesów.
Zapraszamy do obejrzenia mikrobioreaktora Mobius® Breez w akcji. Twoja podróż do perfuzji zaczyna się od demonstracji!
Kaseta mikrobioreaktora o pojemności 2 ml zawiera zautomatyzowane pompy, zawory, czujniki optyczne i filtr zatrzymujący komórki.
Zautomatyzowana platforma perfuzji komórkowej o pojemności 2 ml
- Osiągnij wysoką gęstość komórek w procesie perfuzji o pojemności 2 ml
- Realizuj więcej eksperymentów równolegle, aby uzyskać wyższą wydajność
- Uzyskaj wysokiej jakości perfuzat na żądanie z niezawodną wydajnością z serii na serię
- Redukcja praktycznej pracy dzięki zautomatyzowanej kontroli i monitorowaniu
- Oszczędność czasu i kosztów dzięki elastyczności operacyjnej
- Skoncentruj się na swoich celach dzięki łatwej konfiguracji i instalacji
Mikrobioreaktor Mobius® Breez
Kompletna platforma dla perfuzji
Perfuzja staje się typowym podejściem do osiągnięcia intensyfikacji procesów. Zdolność do zmniejszania skali tych procesów jest jednak ograniczona ze względu na brak odpowiednich technologii. Mikrobioreaktor Mobius® Breez został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb pełnej kontroli przy małej objętości roboczej i wysokiej przepustowości. System składa się z jednorazowego mikrobioreaktora o pojemności 2 ml, czterech kontrolerów mikrobioreaktora, sprzętu użytkowego i komunikacyjnego oraz laptopa z oprogramowaniem sterującym.
Przewidywanie wydajności perfuzji w mniejszej skali
Mikrobioreaktor Mobius® Breez pozwala zwiększyć wydajność oraz skrócić czas i koszty rozwoju w porównaniu z tradycyjnymi technologiami, które wymagają większego zużycia materiałów. Można teraz osiągnąć wysoką gęstość komórek dzięki zintegrowanej kontroli pH, DO, temperatury i gęstości komórek za pomocą OD oraz przewidzieć wydajność tradycyjnych reaktorów zbiornikowych z mieszadłem w znacznie mniejszej skali objętości, oszczędzając media i powiązane koszty.
Powiązane produkty
Powiązane zasoby
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. It allows you to increase efficiency and reduce development timelines and costs over traditional technologies.
- Spare Parts List: Mobius® Breez Microbioreactor
This document will help you select and manage the spare parts required for your system.
- Article: Accelerate Development and Optimization of Cell Culture Media for Upstream Perfusion Processes