202932
Calcium carbonate
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Aragonit, Kreda, Monowęglan wapnia, Wapień, Węglan monowapniowy
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Węglan wapnia jest związkiem nieorganicznym, który jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale dobrze rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach. Odgrywa on kluczową rolę w materiałoznawstwie, zwłaszcza w rozwoju ogniw słonecznych, baterii i superkondensatorów. W ogniwach słonecznych działa jako materiał prekursorowy dla warstwy perowskitu, zwiększając stabilność i wydajność perowskitowych ogniw słonecznych. Ponadto węglan wapnia jest wykorzystywany w produkcji elektrod, służąc jako dodatek przewodzący w materiałach katodowych lub anodowych, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność i trwałość baterii.
Zastosowanie
Węglan wapnia może być stosowany jako
- szablon, katalizator grafityzacji i środek aktywujący w zielonej syntezie porowatych węgli grafitowych z paku smoły węglowej do wysokowydajnych akumulatorów litowo-jonowych.
- Surowiec do syntezy materiału perowskitowego tytanianu wapnia (CaTiO3) poprzez spiekanie z tlenkiem tytanu (TiO2) metodą zol-żel. Tytanian wapnia może być wykorzystywany do tworzenia wielkoskalowych, tanich i trwałych ogniw słonecznych.
- Katalizator wspiera poprawę wydajności i trwałości ogniw paliwowych, przyczyniając się tym samym do rozwoju technologii czystej energii.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?