Merck
244112
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
About This Item
Wzór liniowy:
Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
340.32
Beilstein:
4148236
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid (or viscous liquid)
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butotlenek tytanu(IV) jest związkiem metaloorganicznym, rozpuszczalnym w niepolarnych i umiarkowanie polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Jest stosowany jako prekursor w produkcji nanocząstek i cienkich warstw dwutlenku tytanu, które mają zastosowanie w takich dziedzinach jak elektronika, powłoki i fotokataliza. Dwutlenek tytanu, syntetyzowany z butotlenku tytanu(IV), jest wykorzystywany w ogniwach słonecznych, w tym w perowskitowych ogniwach słonecznych, a także w nanourządzeniach emitujących elektrony. Ponadto dwutlenek tytanu odgrywa rolę w produkcji baterii litowo-jonowych, superkondensatorów, organicznych urządzeń emitujących światło (OLED) i urządzeń elektroluminescencyjnych.
Zastosowanie
Titanium(IV) butoxide, can be used as:
  • A catalyst in the transesterification of methyl methacrylate and synthesis of renewable polyesters from vanillin-based dimers.
  • A precursor to synthesize ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films.
  • A catalyst in the synthesis of aliphatic−aromatic copolyesters through polycondensation reactions.
  • A precursor for synthesis of Titanium dioxide (TiO2) nanocomposite powders prepared via sol-gel synthesis used for photocatalytic degradation of pollutants.
  • A precursor for synthesis of TiO nanoparticles (anatase and rutile) via polyol-mediated synthesis technique.
  • A precursor for synthesis of Titanium dioxide nanorods via hydrothermal method which are utilized as electron transport layers (ETLs) in perovskite solar cells (PSCs)
  • A precursor for synthesis of TiO2 coatings enhance the stability and luminescent properties of Rb0.1Cs0.9PbBrI2 perovskite quantum dots (PQDs) for white-emitting diodes (WLEDs) and color conversion in display devices.
Used to prepare nanosized titania in the anatase form and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. Used in the preparation of nanocrystalline TiO2 powders at room temperature.
Cechy i korzyści
  • TBO ma niską lepkość, umożliwia lepszą penetrację i jednolite powlekanie na różnych podłożach.
  • Wykazuje dobrą stabilność termiczną, co jest korzystne podczas przetwarzania w wysokich temperaturach, umożliwiając zachowanie integralności chemicznej i wydajności w podwyższonych temperaturach.
  • Jest rozpuszczalny w bezwodnym etanolu, eterze, benzenie i chloroformie.
Informacje prawne
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)