Merck
295574
Sigma-Aldrich
Nitrogen
≥99.998%
Synonim(y):
Gazowy azot
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
28.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for DIN 38407-42
Poziom jakości
gęstość pary
0.97 (vs air)
Próba
≥99.998%
zanieczyszczenia
≤3 ppm water
≤5 ppm oxygen
bp
−196 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
Zastosowanie
PFAS testing
ciąg SMILES
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
Klucz InChI
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)