440752
Polycaprolactone
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
Synonim(y):
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O2)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
flakes or chunk(s)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~14,000
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
mp
60 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg −60 °C
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Polycaprolactone is a α,ω-dihydroxy functional polymer.
Zastosowanie
Polycaprolactone may find use as an extrusion aid, die lubricant, mold release, pigment and filler dispersion aid and polyester segments in urethanes and block polyesters.
Cechy i korzyści
Biodegradable polymer
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Postać fizyczna
α,ω-dihydroxy functional polymer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?