440914
2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
powder or granules, 97%
Synonim(y):
α,α′-Azodiisobutyramidine dihydrochloride, AAPH
About This Item
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or granules
t1/2
10 hr(56 °C)
mp
175-177 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone, dioxane, methanol, ethanol, DMSO and water: soluble
ciąg SMILES
Cl.Cl.CC(C)(\N=N\C(C)(C)C(N)=N)C(N)=N
InChI
1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H/b14-13+;;
Klucz InChI
LXEKPEMOWBOYRF-QDBORUFSSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Polymerization initiator for acrylic, vinyl and allyl monomers.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?