474517
Merrifield′s peptide resin
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl⁻ loading, 1 % cross-linked, for peptide synthesis
Synonim(y):
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Product Name
Merrifield′s peptide resin, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merrifield′s peptide resin
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?