482986
Fullerene-C84
98%
Synonim(y):
C84 Fullerene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
1008.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPróba
98%
Formularz
powder
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
ciąg SMILES
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
Cechy i korzyści
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?