Merck
529303
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate nonahydrate
≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
404.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
zanieczyszczenia
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
47 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
A variety of organically templated iron phosphates, of interest because of their rich crystal chemistry and their ability to absorb large molecules in their micropores,were prepared using this compound.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)