Merck
723002
Sigma-Aldrich
Cyanomethyl methyl(phenyl)carbamodithioate
98% (HPLC)
Synonim(y):
Cyanomethyl N-methyl-N-phenyl dithiocarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2S2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
222.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 8,000
mp
88-92 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3
Klucz InChI
FYACMHCOSCVNHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of vinyl ester and vinyl amide monomers. Chain Transfer Agent (CTA)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)