Merck
723029
Sigma-Aldrich
Cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate
98% (HPLC)
Synonim(y):
S-Cyanomethyl-S-dodecyltrithiocarbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27NS3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
317.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SCC#N
InChI
1S/C15H27NS3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15(17)19-14-12-16/h2-11,13-14H2,1H3
Klucz InChI
URUIKGRSOJEVQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)