739332
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
Synonim(y):
Orgacon™ ICP 1050, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
Product Name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), high-conductivity grade, 1.1% in H2O, surfactant-free
Poziom jakości
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.1% in H2O
opór
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.334
pH
<2.5
lepkość
30-100 cP(20 °C)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?