764698
Poly(L-lactide)
average Mn 20,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
PLA, PLLA
About This Item
Wzór liniowy:
H(C3H4O2)nOCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]22/D -153°, c = 0.5% in chloroform
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
ramy czasowe degradacji
>3 years
temp. przejścia
Tm 167-172 °C
PDI
≤1.1
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli (L-laktyd) jest półkrystalicznym polimerem, który wykazuje silną skręcalność optyczną i dobre właściwości mechaniczne. Jest on stosowany głównie w syntezie degradowalnych polimerów, które są wykorzystywane w urządzeniach ortopedycznych, w zastosowaniach dentystycznych, jako rusztowania do autoprzeszczepu nowej skóry, pokrycia ran, systemy anastomozowe i stenty. Są one biodegradowalne, ponieważ szkielet poliestrowy ulega degradacji w wyniku prostej hydrolizy, tworząc nietoksyczne związki.
Zastosowanie
Stosowany w dostarczaniu leków, w tym do powlekania nanocząstek. Może być funkcjonalizowany grupami końcowymi lub stosowany jako makroinicjator / prekursor bloku.
Cechy i korzyści
Wysoka wytrzymałość początkowa, dobre zachowanie wytrzymałości i wysoka krystaliczność sięgająca 70%, co z kolei odpowiada za bardzo wolne tempo degradacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?