Merck
767344
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
greener alternative
average Mn 20,000 (NMR), PDI ≤1.3
Synonim(y):
PDLA, PLA, polyDL-lactide
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
crystals
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000 (NMR)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ramy czasowe degradacji
<6 months
mp
320-350 °C
PDI
≤1.3
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Stosowany w dostarczaniu leków, w tym do powlekania nanocząstek. Może być funkcjonalizowany grupami końcowymi lub stosowany jako makroinicjator/prekursor blokowy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactide)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)