900289
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g
Synonim(y):
PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
chips or granules
Poziom jakości
proporcje
lactide:glycolide 20:80
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
1.6 dL/g
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(L-lactide-co-glycolide)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)