Merck
923060
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CuBr
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
143.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
504 °C (lit.)
gęstość
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek miedzi (CuBr) jest stosowany w reakcji Sandmeyera do otrzymywania bromków arylowych z arylowych soli diazoniowych. Jest również stosowany jako współkatalizator w reakcji sprzęgania Sonogashira. CuBr reaguje ze związkami organolitowymi, tworząc kompleksy miedziowo-organiczne, które są powszechnie stosowane w syntezie organicznej do tworzenia wiązań C-C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) bromide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)